주요 문서
483141
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylsilane
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2SiH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
69-71 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
InChI key
USQQZWZBVGCDBX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)