주요 문서
480568
Sigma-Aldrich
Diphenyl(silane-d2)
97 atom % D
동의어(들):
Dideuterodiphenylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩624,936
₩624,936
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩624,936
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2SiD2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩624,936
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
97 atom % D
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H][Si]([2H])(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2/i13D2
InChI key
VDCSGNNYCFPWFK-KLTYLHELSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)