주요 문서
480452
Sigma-Aldrich
Cyclohexene-d10
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩2,997,803
₩2,997,803
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩2,997,803
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D10
CAS Number:
Molecular Weight:
92.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,997,803
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
density
0.908 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2/i1D,2D,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI key
HGCIXCUEYOPUTN-KYJNQUCMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)