주요 문서
480223
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl alcohol-co-vinyl acetate-co-itaconic acid)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(OH)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH2C(CO2H)(CH2CO2H)]Z
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
mp
186-200 °C (lit.)
전이 온도
Tg 79.9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)