주요 문서
418420
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 170,000-250,000, powder
동의어(들):
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩301,557
₩301,557
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩301,557
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩301,557
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
분자량
average Mw 170,000-250,000
구성
acetate, 0-2.5 wt. %
hydroxyl, 17.5-20 wt. %
vinyl butyral, 80 wt. %
불순물
<3.5 wt. % Volatiles
점도
170-260 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.)
전이 온도
Tg 72-78 °C
solubility
alcohols, glycol ethers and dioxane: soluble
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
InChI key
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ceramic binder, dry toners, wood coatings, composite fiber binders, structural adhesives and interlayer in safety glass.
특징 및 장점
Good binding efficiency, optical clarity and adhesion to a variety of surfaces.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)