주요 문서
480215
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with phenol (1:1)
동의어(들):
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene phenol salt, DBU phenol salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
246.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
density
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C6H6O/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-8H2;1-5,7H
InChI key
MFYNHXMPPRNECN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Gelling catalyst for foams, coatings and adhesives.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)