주요 문서
729779
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methoxyphenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩92,467
₩92,467
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩92,467
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
203.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩92,467
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
77-82 °C
작용기
bromo
SMILES string
COc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
UYDZUCNMZXCLJI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)