주요 문서
478628
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(CH3)2NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
226.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
62-64 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(Br)cc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C9H8BrNO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)11-5-12/h3-4H,1-2H3
InChI key
XGBDVSJAHTYSBK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl isocyanate, also known as 5-bromo-2-isocyanato-1,3-dimethylbenzene, is an aryl isocyanate.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)