분석
98%
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
density
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(C)cc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7-3-4-9(12-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChI key
IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup