주요 문서
47837
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoglu(OtBu)-OH
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-(Fmoc-amino)adipic acid 6-tert-butyl ester, Fmoc-L-β-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H29NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
439.50
Beilstein:
8019724
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥96.0% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-23(29)13-12-16(14-22(27)28)26-24(30)31-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,27,28)/t16-/m0/s1
InChI key
XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)