주요 문서
22669
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-Boc2-guanidino)-OH
technical, ≥90% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-4-(N,N′-di-Boc-guanidino)-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩267,148
₩267,148
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩267,148
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H40N4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
644.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩267,148
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
grade
technical
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/c1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C35H40N4O8/c1-34(2,3)46-32(43)38-30(39-33(44)47-35(4,5)6)36-22-17-15-21(16-18-22)19-28(29(40)41)37-31(42)45-20-27-25-13-9-7-11-23(25)24-12-8-10-14-26(24)27/h7-18,27-28H,19-20H2,1-6H3,(H,37,42)(H,40,41)(H2,36,38,39,43,44)/t28-/m0/s1
InChI key
CIEGZABLYKOZLG-NDEPHWFRSA-N
기타 정보
Pharmacologically interesting protected analog of arginine.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
R L Melo et al.
Biochemistry, 40(17), 5226-5232 (2001-04-25)
We explored the unique substrate specificity of the primary S(1) subsite of human urinary kallikrein (hK1), which accepts both Phe and Arg, using internally quenched fluorescent peptides Abz-F-X-S-R-Q-EDDnp and Abz-G-F-S-P-F-X-S-S-R-P-Q-EDDnp [Abz is o-aminobenzoic acid; EDDnp is N-(2,4-dinitrophenyl)ethylenediamine], which were based