분석
98%
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
density
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CCCCNCCC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-5-7-8-6-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
CWYZDPHNAGSFQB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
77.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)