분석
≥97.0% (T)
양식
solid
mp
193-196 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI key
OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable