주요 문서
382639
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
99%
동의어(들):
p-(Hydroxymethyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩85,260
10 G
₩523,740
₩85,260
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩85,260
10 G
₩523,740
About This Item
Linear Formula:
HOCH2C6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
Beilstein:
2690023
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩85,260
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
182-185 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
InChI key
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Tsunehisa Hirose et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(13) (2019-07-05)
The retention behavior of a wide variety of stationary phases was compared in supercritical fluid chromatography (SFC) and normal-phase high-performance liquid chromatography (NP-HPLC). We also attempted to elucidate the retention behavior in SFC by investigating the selectivity of the different