주요 문서
477427
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3,3-Difluoro-1,2-heptanediol
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CF2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
168.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
분석
95%
광학 활성
[α]22/D +13°, c = 1.3 in chloroform
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
130-132 °C/30 mmHg (lit.)
density
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCC(F)(F)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H14F2O2/c1-2-3-4-7(8,9)6(11)5-10/h6,10-11H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
NDZCPOSFHWMJGY-ZCFIWIBFSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)