주요 문서
477249
Sigma-Aldrich
Dibenzo-21-crown-7
97%
동의어(들):
6,7,9,10,12,13,20,21,23,24-Decahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16,19]heptaoxacycloheneicosin, Dibenzo-21-crown-7 ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩204,624
₩204,624
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩204,624
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H28O7
CAS Number:
Molecular Weight:
404.45
Beilstein:
1693830
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩204,624
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
103-107 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C22H28O7/c1-3-7-21-19(5-1)26-15-11-23-9-10-24-12-16-27-20-6-2-4-8-22(20)29-18-14-25-13-17-28-21/h1-8H,9-18H2
InChI key
JKCQOMAQPUYHPL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Beshare Hashemi et al.
Journal of separation science, 38(24), 4248-4254 (2015-10-16)
In this work, we report the first application of ion-imprinted technology via precipitation polymerization for simple and practical determination of rubidium ions. The rubidium-ion-imprinted polymer nanoparticles were prepared using dibenzo-21-crown-7 as a selective ligand, methacrylic acid as functional monomer, ethylene