분석
≥98.0% (GC)
mp
159-163 °C
SMILES string
Nc1ccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCOCCOc2c1
InChI
1S/C20H25NO6/c21-16-5-6-19-20(15-16)27-14-10-23-8-12-25-18-4-2-1-3-17(18)24-11-7-22-9-13-26-19/h1-6,15H,7-14,21H2
InChI key
FFYZYAKXQMHVQE-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
이미 열람한 고객