문서
47702
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OAll
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-L-glutamic acid 1-allyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H23NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
409.43
Beilstein:
5460531
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥99.0% (HPLC)
광학 활성
[α]20/D −20.0±2°, c = 1% in DMF
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
118-122 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-22(27)20(11-12-21(25)26)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,26)/t20-/m0/s1
InChI key
ORKKMGRINLTBPC-FQEVSTJZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable