476315
4,4′-Diaminobenzanilide
98%
동의어(들):
4,4′-Diaminodiphenylamide, 4-Amino-N -(4-aminophenyl)benzamide, 4-Aminobenzoyl-4′-aminoanilide, N -(4-Aminophenyl)-4-aminobenzamide
About This Item
추천 제품
분석
98%
mp
205-207 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(NC(=O)c2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H13N3O/c14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)16-12-7-5-11(15)6-8-12/h1-8H,14-15H2,(H,16,17)
InChI key
XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable