주요 문서
47556
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-1,3-propanediamine hydrobromide
≥95.0% (AT)
동의어(들):
9-Fluorenylmethyl N-(3-aminopropyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,3-diaminopropane hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H20N2O2 · HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
377.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (AT)
양식
solid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
~121 °C (dec.)
작용기
Fmoc
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C18H20N2O2.BrH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
InChI key
OWAKRMILENXFGM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)