주요 문서
47555
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidone
≥98.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
321.37
Beilstein:
8857729
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-9-11-21(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-13H2
InChI key
AMWDMRLGMSQZTK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-Fmoc-4-piperidone, also referred as (9H-fluoren-9-yl)methyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate, is a piperidone derivative.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)