주요 문서
47516
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Nα-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩171,840
₩171,840
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩171,840
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
399.50
Beilstein:
4577031
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩171,840
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)SC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4S/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI key
IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
S N McCurdy
Peptide research, 2(1), 147-152 (1989-01-01)
Fmoc-Cys(t-Bu)-OH, Fmoc-Cys(Acm)-OH, and Fmoc-Cys(Trt)-OH exhibit excellent synthesis characteristics when used in Fmoc solid phase peptide synthesis on the Applied Biosystems Model 431A peptide synthesizer. The actual 5% scavenger mixture will vary according to the particular amino acid residues present. As