주요 문서
475130
Sigma-Aldrich
Lithium acetylide, ethylenediamine complex
25 wt. % slurry in toluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiC≡CH · NH2CH2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
92.07
Beilstein:
3593824
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
농도
25 wt. % slurry in toluene
bp
110.6 °C (lit.)
SMILES string
[Li]C#C.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H.Li/c3-1-2-4;1-2;/h1-4H2;1H;
InChI key
QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
7.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-13.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)