주요 문서
47444
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
동의어(들):
Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl 1-(hydroxysuccinimide) ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H28N2O8
CAS Number:
Molecular Weight:
508.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
광학 활성
[α]20/D −31±1°, c = 1% in DMF
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
128-132 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C27H28N2O8/c1-27(2,3)36-24(32)14-21(25(33)37-29-22(30)12-13-23(29)31)28-26(34)35-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3,(H,28,34)/t21-/m0/s1
InChI key
OCCFRTKCROFJLW-NRFANRHFSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)