주요 문서
473782
Sigma-Aldrich
Dimesitylborinic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3C6H2]2BOH
CAS Number:
Molecular Weight:
266.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
473782 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
98%
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(B(O)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H23BO/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10,20H,1-6H3
InChI key
OTYVTANMHIUXBQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)