주요 문서
473758
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
181.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +4°, c = 1 in methylene chloride
bp
307 °C (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
작용기
amine
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES string
N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
InChI key
ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)