주요 문서
47318
Sigma-Aldrich
p-Fluoro-D-phenylalanine
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
동의어(들):
4-Fluoro-D-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10FNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
183.18
Beilstein:
2416149
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +23±2°, c = 1% in H2O
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99:1 (TLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~245 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI key
XWHHYOYVRVGJJY-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)