주요 문서
472522
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-(Acetylthio)-2-methylpropionic acid
97%
동의어(들):
(S)-β-(Acetylmercapto)isobutyric acid, D-(−)-S-Acetyl-β-mercaptoisobutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
162.21
Beilstein:
1764649
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
광학 활성
[α]20/D -39°, c = 0.1 N in methanol
refractive index
n20/D 1.490
density
1.178 g/mL at 20 °C (lit.)
1.1827 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@H](CSC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
InChI key
VFVHNRJEYQGRGE-SCSAIBSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>235.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 112.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)