주요 문서
380644
Sigma-Aldrich
L-Threonic acid hemicalcium salt
>97%
동의어(들):
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutyric acid hemicalcium salt, L-Threonic acid calcium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩266,438
₩266,438
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩266,438
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14CaO10
CAS Number:
Molecular Weight:
310.27
Beilstein:
5166008
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩266,438
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
>97%
광학 활성
[α]20/D +16°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
InChI key
ZJXGOFZGZFVRHK-BALCVSAKSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones
  • Oxidative degradation to yield oxalate complexes
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ya-Ting Lin et al.
Chemosphere, 136, 27-31 (2015-04-29)
Alkaline ascorbic acid (AA) was recently discovered as a novel in-situ chemical reduction (ISCR) reagent for remediating chlorinated solvents in the subsurface. For this ISCR process, the maintenance of an alkaline pH is essential. This study investigated the possibility of