주요 문서
471941
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(2-thienyl)borate
동의어(들):
Tetra-2-thienylborate potassium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12BKS4
CAS Number:
Molecular Weight:
382.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
반응 적합성
core: boron
reagent type: catalyst
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
[K+].c1csc(c1)[B-](c2cccs2)(c3cccs3)c4cccs4
InChI
1S/C16H12BS4.K/c1-5-13(18-9-1)17(14-6-2-10-19-14,15-7-3-11-20-15)16-8-4-12-21-16;/h1-12H;/q-1;+1
InChI key
HNYWOQMQXVVVRO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
  • Dienes, trienes, and cyclohexenes by coupling of organic halides, internal alkynes or cyclohexadienes and organoboranes
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)