주요 문서
469297
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-phenylalaninal
97%
동의어(들):
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
249.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −47°, c = 0.5 in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
86-88 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChI key
ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
유전자 정보
human ... CTSK(1513)
애플리케이션
Intermediate for the synthesis of hydroxyethylene dipeptide isosteres that have enzyme inhibition properties.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mordini, A. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 5209-5209 (1996)