분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]23/D +60°, c = 1.2 in H2O
광학 순도
ee: 99% (GLC)
mp
230 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable