주요 문서
467103
Sigma-Aldrich
Poly[[octahydro-5-(methoxycarbonyl)-5-methyl-4,7-methano-1H-indene-1,3-diyl]-1,2-ethanediyl]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C15H20O2)n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
solid
용융 지수
42 g/10 min (280°C/10kg)
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
전이 온도
Tg 160 °C (DSC)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)