분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
60-62 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-9-5(8)4(2-6)3-7/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
USXVPPOARMSYGY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)