주요 문서
466913
Sigma-Aldrich
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
ether
SMILES string
ClCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15ClO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
InChI key
QFXXARKSLAKVRL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in the preparation of 3,6-dihydro-6-(3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-propyl)-2(1H)-pyridinone.[1]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
2-Benzazepines. 9. Synthesis and chemistry of 3H-2-benzazepine and pyrimido [4, 5-d][2] benzazepine derivatives.
Trybulski EJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(12), 2191-2202 (1986)