추천 제품
Grade
anhydrous
분석
99.99% trace metals basis
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: terbium
mp
827 °C (lit.)
SMILES string
Br[Tb](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.