주요 문서
465658
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-threonine methyl ester
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
233.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H19NO5/c1-6(12)7(8(13)15-5)11-9(14)16-10(2,3)4/h6-7,12H,1-5H3,(H,11,14)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)