분석
97%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
density
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2OSi2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6/h1-4H3
InChI key
DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter