주요 문서
465577
Sigma-Aldrich
Silicon 2,9,16,23-tetra-tert-butyl-29H,31H-phthalocyanine dihydroxide
Dye content 80 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩434,928
₩434,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩434,928
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H50N8O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
799.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩434,928
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
구성
Dye content, 80%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
678 nm
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2c3nc(nc4n5c(nc6nc(nc7n(c(n3)c8cc(ccc78)C(C)(C)C)[Si]5(O)O)c9cc(ccc69)C(C)(C)C)c%10cc(ccc4%10)C(C)(C)C)c2c1
InChI
1S/C48H50N8O2Si/c1-45(2,3)25-13-17-29-33(21-25)39-49-37(29)51-43-36-24-28(48(10,11)12)16-20-32(36)42-54-40-34-22-26(46(4,5)6)14-18-30(34)38(50-40)52-44-35-23-27(47(7,8)9)15-19-31(35)41(53-39)55(44)59(57,58)56(42)43/h13-24,57-58H,1-12H3/b51-37-,51-43-,52-38-,52-44-,53-39-,53-41-,54-40-,54-42-
InChI key
YTJFELPKNFDSGI-ONAHWTHPSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)