주요 문서
274909
Sigma-Aldrich
Nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium salt
동의어(들):
Phthalocyanine-tetrasulfonic acid Nickel(II) complex tetrasodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩162,603
₩162,603
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩162,603
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H12N8Na4NiO12S4
CAS Number:
Molecular Weight:
979.40
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩162,603
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
657 nm
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Ni]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9cc(ccc79)S([O-])(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S([O-])(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.4Na.Ni/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-34-25(17)33-26-18-6-2-15(55(47,48)49)11-23(18)31(35-26)40-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(39-32)38-30-22-10-14(54(44,45)46)3-7-19(22)27(36-29)37-30;;;;;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41
InChI key
UAMQBHBCNOEWGQ-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
문서
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.