주요 문서
463930
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
242.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
density
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(c(C=O)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-2-7(9(13,14)15)5(3-6)4-16/h1-4H
InChI key
PICGJIQKPLBIES-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
156.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
69 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Effect of trifluoromethoxy, chlorodifluoromethoxy, and trifluoromethyl on the antimalarial activity of 5-benzyl- and 5-phenyl-2,4-diaminopyrimidines.
E L Stogryn
Journal of medicinal chemistry, 16(12), 1399-1401 (1973-12-01)