문서
463914
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid hydrate
99.95% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
TiOSO4 · xH2SO4 · yH2O
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.95% trace metals basis
형태
powder and chunks
불순물
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
InChI key
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges