주요 문서
46087
Sigma-Aldrich
Dichloro(ethyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
동의어(들):
Ethylmethyldichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5Si(CH3)Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
143.09
Beilstein:
1361374
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI key
PNECSTWRDNQOLT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)