주요 문서
415456
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorotetramethyldisilane
95%
동의어(들):
1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-dichlorodisilane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetramethyldisilane, Dichlorotetramethyldisilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩150,017
₩150,017
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩150,017
About This Item
Linear Formula:
[ClSi(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩150,017
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(Cl)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2Si2/c1-7(2,5)8(3,4)6/h1-4H3
InChI key
SFAZXBAPWCPIER-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
98.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
37 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.