Key Documents
460729
Sigma-Aldrich
DAB-AM-8, Polypropylenimine octaamine Dendrimer, Generation 2.0
volume 922 Å3
동의어(들):
4,17-Bis(3-aminopropyl)-8,13-bis[3-[bis(3-aminopropyl)amino]propyl]-4,8,13,17-tetraazaeicosane-1,20-diamine, 4,17-Bis-(3-aminopropyl)-8,13-bis-[3-[bis-(3-aminopropyl)-amino]-propyl]-4,8,13,17-tetraazaeicosan-1,20-diamin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
773.28
UNSPSC 코드:
12162002
용적
922 Å3
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
pH
12 (25 wt. % in H2O)
점도
0.28 poise(50 °C)(lit.)
전이 온도
Tg −97 °C
solubility
methanol and water: soluble
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Contains 8 surface primary amino groups.
애플리케이션
Coatings, adhesives, plastic additives, cosmetics, catalysts, conductive films, surfactants, controlled release and medical diagnostics.
법적 정보
DSM product
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)