주요 문서
45897
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩52,070
₩52,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩52,070
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
Beilstein:
1722815
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩52,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
>97.0% (sum of isomers, GC)
refractive index
n20/D 1.462
bp
236-242 °C (lit.)
density
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
InChI key
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)