주요 문서
458961
Sigma-Aldrich
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~1,400
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩56,637
₩56,637
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩56,637
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩56,637
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
분자량
average Mn ~1,400
구성
ethylene oxide, 50 wt. %
CMC
49.2 mg/L (25°C)
표면장력
53 dyn/cm, 25 °C
수산기 값
33 mg KOH/g
전이 온도
Tm 115 °C (DSC)
HLB
10
SMILES string
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
InChI key
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Nonionic surfactant.
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)