주요 문서
458449
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) iodide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Titanium tetraiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 G
₩123,627
₩123,627
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 G
₩123,627
About This Item
Linear Formula:
TiI4
CAS Number:
Molecular Weight:
555.49
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩123,627
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
anhydrous
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
150 °C (lit.)
density
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Ti](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
NLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
Used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
K Sellschopp et al.
The Journal of chemical physics, 152(6), 064702-064702 (2020-02-18)
The ability to synthesize nanoparticles (NPs), here TiO2, of different shapes in a controlled and reproducible way is of high significance for a wide range of fields including catalysis and materials design. Different NP shapes exhibit variations of emerging facets
문서
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.