주요 문서
456896
Sigma-Aldrich
(2-Aminobenzyl)triphenylphosphonium bromide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH2P(C6H5)3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
448.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].Nc1ccccc1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H23NP.BrH/c26-25-19-11-10-12-21(25)20-27(22-13-4-1-5-14-22,23-15-6-2-7-16-23)24-17-8-3-9-18-24;/h1-19H,20,26H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
FBTZMAUPYYNVPM-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reactant for:
  • Intramolecular Wittig reaction
  • Preparation of 2,3-disubstituted indoles
  • Preparation of pyrrolocarbazoles as poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1) inhibitors
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)