Key Documents
456578
Sigma-Aldrich
Poly(1,3-propylene glutarate)
average Mw ~7,100, average Mn ~5,500
동의어(들):
Poly(trimethylene glutarate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[O(CH2)3O2C(CH2)3CO]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
형태
solid
분자량
average Mn ~5,500
average Mw ~7,100
전이 온도
Tg −56 °C
Tm 48 °C (DSC at peak)
SMILES string
OCCCO.OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4.C3H8O2/c6-4(7)2-1-3-5(8)9;4-2-1-3-5/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9);4-5H,1-3H2
InChI key
XJSADXSITAJNBH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)